Print…
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
D4769-5G D4769-25G
TCIAD4769-5GEA 26 EUR
TCIAD4769-5G TCIAD4769-25G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Br₂F₃
Ponto de ebulição: 207°C
Número MDL : MFCD00013554
Número CAS: 7657-09-2
EINECS: 231-620-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C