Print…
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde, Dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde, Dibenzothiophene-4-carbaldehyde
D4767-1G D4767-5G
TCIAD4767-1GEA 77 EUR
TCIAD4767-1G TCIAD4767-5G
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈OS
Número MDL : MFCD00961967
Número CAS: 23985-81-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C