Print…
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
D4766-1G D4766-5G
TCIAD4766-1GEA 25 EUR
TCIAD4766-1G TCIAD4766-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone
Fórmula: C₁₆H₁₂Cl₂O
Peso Molecular: 291.18 g/mol
Número MDL : MFCD02093088
Número CAS: 79560-19-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C