Print…
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Difluoromethyl)benzimidazole
D4763-1G D4763-5G
TCIAD4763-1GEA 79 EUR
TCIAD4763-1G TCIAD4763-5G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fórmula: C₈H₆F₂N₂
Número MDL : MFCD00463015
Número CAS: 705-09-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C