Print…
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4762-1G D4762-5G
TCIAD4762-1GEA 70 EUR
TCIAD4762-1G TCIAD4762-5G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.13 g/mol
Número MDL : MFCD00221454
Número CAS: 4837-20-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C