Print…
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
D4760-1G D4760-5G
TCIAD4760-1GEA 67 EUR
TCIAD4760-1G TCIAD4760-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Número MDL : MFCD00042250
Número CAS: 83882-67-1
EINECS: 281-174-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %