Print…
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
D4759-1G D4759-5G
TCIAD4759-1GEA 91 EUR
TCIAD4759-1G TCIAD4759-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈O₂
Número MDL : MFCD00136272
Número CAS: 5397-82-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C