Print…
2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4758-1G D4758-5G
TCIAD4758-1GEA 18 EUR
TCIAD4758-1G TCIAD4758-5G
2,2-Difluoroethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2-Difluoroethylamine
Fórmula: C₂H₅F₂N
Ponto de ebulição: 68°C
Número MDL : MFCD00798137
Número CAS: 430-67-1
UN: 2733
ADR: 3,II