Print…
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4757-1G D4757-5G
TCIAD4757-1GEA 65 EUR
TCIAD4757-1G TCIAD4757-5G
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline
Fórmula: C₈H₃Cl₂N₃O₂
Número MDL : MFCD00454905
Número CAS: 2379-60-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C