Print…
L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Asp(OEt)-OEt·HCl, H-Asp(OEt)-OEt.HCl, Diethyl L-Aspartate hydrochloride, L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
D4756-5G D4756-25G
TCIAD4756-5GEA 27 EUR
TCIAD4756-5G TCIAD4756-25G
L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₄·HCl
Número MDL : MFCD00038910
Número CAS: 16115-68-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=1, H2O)