Print…
3,3'-Dimethyltriphenylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Di-m-tolylaniline, Bis(3-methylphenyl)phenylamine, Phenyl(di-m-tolyl)amine
D4755-1G D4755-5G
TCIAD4755-1GEA 56 EUR
TCIAD4755-1G TCIAD4755-5G
3,3'-Dimethyltriphenylamine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3'-Dimethyltriphenylamine
Fórmula: C₂₀H₁₉N
Peso Molecular: 273.38 g/mol
Número MDL : MFCD23115649
Número CAS: 13511-11-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C