Print…
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4750-200MG D4750-1G
TCIAD4750-200MGEA 40 EUR
TCIAD4750-200MG TCIAD4750-1G
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (por GC)
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₆HBr₂FN₂S
Número MDL : MFCD26939241
Número CAS: 1347736-74-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C