Print…
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
D4743-1G D4743-5G
TCIAD4743-1GEA 17 EUR
TCIAD4743-1G TCIAD4743-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (por GC)
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 71°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00198002
Número CAS: 3999-55-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %