Print…
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4742-5G D4742-25G
TCIAD4742-5GEA 42 EUR
TCIAD4742-5G TCIAD4742-25G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00016417
Número CAS: 3321-92-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C