Print…
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dichloro(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
D4729-5G D4729-25G
TCIAD4729-5GEA 16 EUR
TCIAD4729-5G TCIAD4729-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (por GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane
Fórmula: C₄H₇Cl₂F₃Si
Peso Molecular: 211.09 g/mol
Ponto de ebulição: 123°C
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00039294
Número CAS: 675-62-7
EINECS: 211-623-4
UN: 2985
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %