Print…
Dimethoxy(diisobutyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diisobutyldimethoxysilane
D4727-5ML D4727-25ML
TCIAD4727-5MLEA 16 EUR
TCIAD4727-5ML TCIAD4727-25ML
Dimethoxy(diisobutyl)silane ≥98.0% (por GC)
Dimethoxy(diisobutyl)silane
Fórmula: C₁₀H₂₄O₂Si
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00236510
Número CAS: 17980-32-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %