Print…
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4726-5G D4726-25G
TCIAD4726-5GEA 45 EUR
TCIAD4726-5G TCIAD4726-25G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (por GC)
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Ponto de ebulição: 74°C
Número MDL : MFCD01090989
Número CAS: 495-07-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %