Print…
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4723-5G D4723-25G
TCIAD4723-5GEA 21 EUR
TCIAD4723-5G TCIAD4723-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Número MDL : MFCD00087680
Número CAS: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C