Print…
2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4719-200MG D4719-1G
TCIAD4719-200MGEA 79 EUR
TCIAD4719-200MG TCIAD4719-1G
2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,7-Diamino-9,9-di-n-octylfluorene
Fórmula: C₂₉H₄₄N₂
Número MDL : MFCD27923070
Número CAS: 851042-10-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %