Print…
Diethyl diselenide ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4715-1G D4715-5G
TCIAD4715-1GEA 63 EUR
TCIAD4715-1G TCIAD4715-5G
Diethyl diselenide ≥96.0% (por GC)
Diethyl diselenide
Fórmula: C₄H₁₀Se₂
Ponto de ebulição: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015491
Número CAS: 628-39-7
EINECS: 211-042-6
UN: 3440
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %