Print…
Diethyl propylmalonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D4708-25ML D4708-5ML
TCIAD4708-25MLEA 33 EUR
TCIAD4708-25ML TCIAD4708-5ML
Diethyl propylmalonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl propylmalonate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00009168
Número CAS: 2163-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&vid=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %