Print…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4706-1G D4706-5G
TCIAD4706-1GEA 43 EUR
TCIAD4706-1G TCIAD4706-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD00052555
Número CAS: 31301-45-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %