Print…
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dibenzoylacetylene
D4699-250MG D4699-1G
TCIAD4699-250MGEA 70 EUR
TCIAD4699-250MG TCIAD4699-1G
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (por GC)
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione
Fórmula: C₁₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 234.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1087-09-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C