Print…
6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4695-1G D4695-5G
TCIAD4695-1GEA 144 EUR
TCIAD4695-1G TCIAD4695-5G
6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD07368026
Número CAS: 13425-93-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C