Print…
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4694-5G D4694-25G
TCIAD4694-5GEA 42 EUR
TCIAD4694-5G TCIAD4694-25G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Ponto de ebulição: 247°C
Ponto de Fusão: 17°C
Número MDL : MFCD00075330
Número CAS: 2339-78-8
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %