Print…
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4691-1G D4691-5G
TCIAD4691-1GEA 42 EUR
TCIAD4691-1G TCIAD4691-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Número MDL : MFCD07778996
Número CAS: 19752-57-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C