Print…
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4690-1G D4690-5G
TCIAD4690-1GEA 35 EUR
TCIAD4690-1G TCIAD4690-5G
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₄
Ponto de Fusão: 109°C
Número MDL : MFCD03788239
Número CAS: 221006-70-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %