Print…
2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N'-(2-Hydroxyethyl)-N,N,N'-trimethylethylenediamine, N2-(2-Hydroxyethyl)-N1,N1,N2-trimethyl-1,2-ethylenediamine
D4680-25ML D4680-100ML
TCIAD4680-25MLEA 36 EUR
TCIAD4680-25ML TCIAD4680-100ML
2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
Fórmula: C₇H₁₈N₂O
Peso Molecular: 146.23 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00010387
Número CAS: 2212-32-0
EINECS: 218-658-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %