Print…
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromo-4-formylpyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
D4674-1G D4674-5G
TCIAD4674-1GEA 31 EUR
TCIAD4674-1G TCIAD4674-5G
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Fórmula: C6H3Br2NO
Número MDL : MFCD06410681
Número CAS: 70201-42-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C