Print…
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,6-Dibromonaphthalene-2,7-diol
D4669-1G D4669-5G
TCIAD4669-1GEA 115 EUR
TCIAD4669-1G TCIAD4669-5G
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 317.98 g/mol
Número MDL : MFCD00277643
Número CAS: 96965-79-6
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C