Print…
Diethylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4667-1G D4667-5G
TCIAD4667-1GEA 16 EUR
TCIAD4667-1G TCIAD4667-5G
Diethylamine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Diethylamine hydrobromide
Fórmula: C₄H₁₂BrN
Número MDL : MFCD00012498
Número CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C