Print…
1,5-Dibromonaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
D4660-1G D4660-5G
TCIAD4660-1GEA 83 EUR
TCIAD4660-1G TCIAD4660-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Dibromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Peso Molecular: 285.9600 g/mol
Ponto de ebulição: 326°C
Número MDL : MFCD00089984
Número CAS: 7351-74-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C