Print…
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4652-200MG D4652-1G
TCIAD4652-200MGEA 108 EUR
TCIAD4652-200MG TCIAD4652-1G
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (por GC)
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline
Fórmula: C₁₈H₂₂N₂
Número MDL : MFCD06669887
Número CAS: 908294-68-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %