Print…
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
D4650-200MG D4650-1G
TCIAD4650-200MGEA 17 EUR
TCIAD4650-200MG TCIAD4650-1G
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Número MDL : MFCD03411341
Número CAS: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C