Print…
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
D4637-5G D4637-25G
TCIAD4637-5GEA 32 EUR
TCIAD4637-5G TCIAD4637-25G
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 293.95 g/mol
Número MDL : MFCD00191992
Número CAS: 22362-66-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C