Print…
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4623-1G D4623-5G
TCIAD4623-1GEA 25 EUR
TCIAD4623-1G TCIAD4623-5G
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂F₅N
Número MDL : MFCD04972837
Número CAS: 89402-42-6