Print…
2,3-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4619-5G D4619-25G
TCIAD4619-5GEA 38 EUR
TCIAD4619-5G TCIAD4619-25G
2,3-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Ponto de Inflamação: 94°C
Número MDL : MFCD00010312
Número CAS: 75853-18-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %