Print…
Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Propynylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl Propargylmalonate, Propargylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-(prop-2-yn-1-yl)malonate
D4616-1G D4616-5G
TCIAD4616-1GEA 103 EUR
TCIAD4616-1G TCIAD4616-5G
Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl-2-propynylmalonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00091967
Número CAS: 17920-23-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %