Dihexyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-58-3
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4204
Odour: Mild
Melting Point: -43°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1738177
MDL No.: MFCD00009525
Fórmula:
C₁₂H₂₆O Ponto de ebulição: 228…230 °C Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 0,793 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009525 Número CAS: 112-58-3 EINECS: 203-987-8 |