Print…
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonic acid Diethyl ester
D4611-200MG D4611-1G
TCIAD4611-200MGEA 38 EUR
TCIAD4611-200MG TCIAD4611-1G
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (por GC)
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD09263515
Número CAS: 71885-51-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %