Print…
9,9-Di(p-tolyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Di-p-tolyl-9H-fluorene
D4610-1G D4610-5G
TCIAD4610-1GEA 89 EUR
TCIAD4610-1G TCIAD4610-5G
9,9-Di(p-tolyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Di(p-tolyl)fluorene
Fórmula: C₂₇H₂₂
Peso Molecular: 346.47 g/mol
Número MDL : MFCD23115707
Número CAS: 54941-50-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C