Print…
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Diiodo-2,2'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D4608-1G D4608-5G
TCIAD4608-1GEA 83 EUR
TCIAD4608-1G TCIAD4608-5G
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₂I₂
Peso Molecular: 434.06 g/mol
Número MDL : MFCD13185944
Número CAS: 69571-02-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C