Print…
4,6-Dibromopyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4600-1G D4600-5G
TCIAD4600-1GEA 47 EUR
TCIAD4600-1G TCIAD4600-5G
4,6-Dibromopyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dibromopyrimidine
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂
Número MDL : MFCD00233946
Número CAS: 36847-10-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C