Print…
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4599-1G D4599-5G
TCIAD4599-1GEA 50 EUR
TCIAD4599-1G TCIAD4599-5G
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 344°C
Número MDL : MFCD00187903
Número CAS: 6623-81-0
EINECS: 229-580-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %