Print…
Dihydrolipoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4586-200MG D4586-1G
TCIAD4586-200MGEA 134 EUR
TCIAD4586-200MG TCIAD4586-1G
Dihydrolipoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Dihydrolipoic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂S₂
Ponto de ebulição: 175°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00166974
Número CAS: 462-20-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %