Print…
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(2,4-Difluorophenyl)-4-oxobutyric Acid, 4-(2,4-Difluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
D4585-1G D4585-5G
TCIAD4585-1GEA 73 EUR
TCIAD4585-1G TCIAD4585-5G
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso Molecular: 214.17 g/mol
Número MDL : MFCD00143016
Número CAS: 110931-77-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C