Print…
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4583-1G D4583-5G
TCIAD4583-1GEA 51 EUR
TCIAD4583-1G TCIAD4583-5G
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅F₂NO₄
Número MDL : MFCD11053839
Número CAS: 141428-47-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C