Print…
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bis-propargyl-PEG3
D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 102 EUR
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 103°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22201523
Número CAS: 126422-57-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %