Print…
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-2,6-Dichloro-3-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
D4577-1G D4577-5G
TCIAD4577-1GEA 18 EUR
TCIAD4577-1G TCIAD4577-5G
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₇Cl₂FO
Peso Molecular: 209.0500 g/mol
Número MDL : MFCD09863794
Número CAS: 330156-50-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=5,MeOH)