Print…
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D4575-1G D4575-5G
TCIAD4575-1GEA 30 EUR
TCIAD4575-1G TCIAD4575-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Número MDL : MFCD05863906
Número CAS: 68716-51-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C